Learn More
Emma Safety Footwear Hydro-Tec™ Stability Inlay Soles
Provides foot with side support and extra support at heel and middle of foot.
34.00€ - 38.00€
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10556554
|
Emma Safety Footwear
MM00107245 |
45 |
38.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10129674
|
Emma Safety Footwear
MM00107243 |
43 |
34.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10705092
|
Emma Safety Footwear
MM00107246 |
46 |
34.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15173872
|
Emma Safety Footwear
MM00107239 |
39 |
34.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10372410
|
Emma Safety Footwear
MM00107241 |
41 |
34.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10357714
|
Emma Safety Footwear
MM00107244 |
44 |
34.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Regulates moisture
- Contains active carbon to prevent odor
Specifica
Gray | |
Stability Inlay Sole |
Titolo del prodotto
Emma Safety Footwear Hydro-Tec™ Stability Inlay Soles