Learn More
Hydrochloric Acid 32-35%, Optima™, for Ultra Trace Elemental Analysis, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 11954081
Hydrochloric Acid 32-35%, Optima™, for Ultra Trace Elemental Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11954081
1 L
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
1 L
Codice prodotto. 11954081
Marca: Fisher Chemical A4661
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name hydrogen chloride
SMILES Cl
Specifica
pH 1
Colore Colorless
Punto di fusione -35°C
Punti di ebollizione 57°C
Pressione del vapore 125mbar at 20°C
Quantità 1 L
Viscosità 1.8 mPaS at 15°C
Forma fisica Liquid
Peso formulazione 36.46g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrochloric acid 32-35%, Optima for Ultra traces analysis
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P353-Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Hydrochloric acid
Titolo del prodotto
Hydrochloric Acid 32-35%, Optima™, for Ultra Trace Elemental Analysis, Fisher Chemical™ >