Learn More
Hydrochloric Acid 34-37%, Trace Metal™, for Trace Metal Analysis, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 11325870
Hydrochloric Acid 34-37%, Trace Metal™, for Trace Metal Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11325870
1 L
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
Codice prodotto. 11325870
Marca: Fisher Chemical A508P1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
ClH, CAS Number-7647-01-0, 500mL, 57 deg.C, Colorless, 36.46g/mol, -35 deg.C, 11324, Liquid, 1.27, 125mbar at 20 deg.C, 1.8 mPaS at 15 deg.C
Polybottle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstofVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC Name hydrogen chloride
SMILES Cl
Specifica
pH 1
Colore Colorless
Punto di fusione -35°C
Punti di ebollizione 57°C
Pressione del vapore 125mbar at 20°C
Quantità 1 L
Viscosità 1.8 mPaS at 15°C
Forma fisica Liquid
Peso formulazione 36.46g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrochloric acid, 34-37%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Hydrochloric acid
Titolo del prodotto
Hydrochloric Acid 34-37%, Trace Metal™, for Trace Metal Analysis, Fisher Chemical™ >