Learn More
Hydrochloric acid, for analysis, fuming, 37% solution in water, Thermo Scientific Chemicals
22.71€ - 156.78€
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10133080
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
124635000
500 mL Glass Bottle
23.10€
500mL
10362913
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
124635001
500 mL Plastic bottle
22.71€
500mL
10794821
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
124630010
1 L Glass Bottle
34.01€
1L
10478660
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
124630025
2.5 L Glass Bottle
57.69€
2.50L
10776233
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
124630026
2.5 L Plastic bottle
61.25€
2.50L
10755663
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
124630100
10 L Plastic drum
156.78€
10L
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Hydrochloric acid, for analysis, fuming, 37% solution in water, Thermo Scientific Chemicals