Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 3 Starter Kit, NC
GREENER_CHOICE
The iBlot 3 Starter Kit includes the iBlot 3 Western Blot Transfer Device and two boxes of iBlot 3 Transfer Stacks, Midi, NC (nitrocellulose)—everything needed to perform a rapid dry-transfer of proteins from a gel to a membrane.
4230.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Da utilizzare con (apparecchiatura) iBlot 3 Transfer Stacks
Gel Compatibility Mini- or Midi-sized: Bis-Tris Gels, Tricine Gels, Tris-Acetate Gels, and Tris-Glycine Gels
Membrane Compatibility Nitrocellulose, PVDF
Mode of Transfer Dry
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Warranty Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Warranty Prezzo Quantità e disponibilità  
17811574
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Invitrogen™
IB31001S
Standard, 1-year warranty
4230.00€
Pezzo
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Western Blot
Mini- or Midi-sized: Bis-Tris Gels, Tricine Gels, Tris-Acetate Gels, and Tris-Glycine Gels
Dry
∼3 to 10 min.
Starter Kit
iBlot 3 Transfer Stacks
Nitrocellulose, PVDF
iBlot 3
2 Midi or 4 Mini Gels
Approved for shipment at Room Temperature or on Wet Ice
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Invitrogen™ iBlot™ 3 Starter Kit, NC