Learn More
IEICO, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 17156564
IEICO, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 17156564
250 mg
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
Codice prodotto. 17156564
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H66656.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2055812-53-6
Formula molecolare C114H118N4O4S4
Molecular Weight (g/mol) 1736.46
InChI Key MLLSAVAQBWNXIZ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2,2 '-((2 Z,2 'Z)-((5,5 '-bis(4,4,9,9-tetrakis(4-hexylphenyl)-4,9-dihydro-s-indaceno[1,2-b:5,6-b']dithiophene-2,7-diyl)bis(4-((2- ethylhexyl)oxy)thiophene-5,2-diyl))bis(methanylylidene))bis- (3-oxo-2,3-dihydro-1 H-indene-2,1-diylidene))dimalononitrile
IUPAC Name 2-[2-({5-[15-(5-{[1-(dicyanomethylidene)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-ylidene]methyl}-3-[(2-ethylhexyl)oxy]thiophen-2-yl)-9,9,18,18-tetrakis(4-hexylphenyl)-5,14-dithiapentacyclo[10.6.0.0³,¹⁰.0⁴,⁸.0¹³,¹⁷]octadeca-1(12),2,4(8),6,10,13(17),15-heptaen-6-yl]-4-[(2-ethylhexyl)oxy]thiophen-2-yl}methylidene)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-1-ylidene]propanedinitrileVedi altri risultatiMostra meno risultati
SMILES CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C1(C2=C(SC(=C2)C2=C(OCC(CC)CCCC)C=C(S2)C=C2C(=O)C3=CC=CC=C3C2=C(C#N)C#N)C2=CC3=C(C=C12)C1=C(C=C(S1)C1=C(OCC(CC)CCCC)C=C(S1)C=C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=C(C#N)C#N)C3(C1=CC=C(CCCCCC)C=C1)C1=CC=C(CCCCCC)C=C1)C1=CC=C(CCCCCC)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico IEICO
Quantità 250 mg
Peso formulazione 1736.44
Forma fisica Solid
Titolo del prodotto
IEICO, Thermo Scientific Chemicals >