Learn More
Accessori per agitatori IKA Works Eurostar Power Control-Visc P4 e P7 Morsetti doppi ad angolo retto
Secure joints with this clamp. IKA™ R 270 Boss Head Clamp features a sturdy, cast aluminum construction and cross sleeve design. Ideal for a variety of applications.
Marca:  IKA 0002657800
139.60 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11461178
  • 154.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Clamping range, stand: 25 to 36mm
  • Clamping range, extension arm: 5 to 21mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Morsetti
Alluminio pressofuso
1 ciascuno
Titolo del prodotto
Accessori per agitatori IKA Works Eurostar Power Control-Visc P4 e P7 Morsetti doppi ad angolo retto > For P7 model; Clamping range: 1 to 1.37 in. (stand), 0.25 to 0.75 in. (extension arm)