Learn More
Cole-Parmer™ Immersion Heater, PTFE Coated Bayonet
Simple connection and compact design make these heaters ideal—even where space is limited.
Marca: Cole-Parmer™ 36136-05
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Single Element Heaters Encased in 304 Stainless Steel or PTFE include a grounded solid-state heating element.
- Heaters include a 4-ft power cord with a three-prong plug; 240 VAC models do not include a plug.
Specifica
Immersion Heater, PTFE Coated Bayonet, 4 in. L Heated Area, 100 Watts, 240 V | |
Power (watts):100 watts | |
450°F |
Power (VAC): 240 V | |
232°C |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ Immersion Heater, PTFE Coated Bayonet > Immersion Depth: 152.7mm