Learn More
BRAND™ Transferpettor™ Fixed Volume Pipette
Ideal for liquids when air displacement pipettes won't work. Brand™ Transferpettor™ Fixed Volume Pipettes handle viscous, foaming liquids and high vapor pressure.
Marca:  BRAND™ 701878
217.09 EUR valido fino al 2025-04-13
Usa il codice promo "24122" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10008540
  • 284.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High degree of precision and accuracy
  • For the most demanding pipetting operations
  • Operates on the positive displacement principle, with piston in direct contact with the aspirated liquid
  • Tight-fitting piston always wipes the walls of the tips completely clean, providing reproducible results
  • No need to discard tips after each pipetting operation since residual wetting is negligible
  • Suitable for media with density up to 13.6g/cm³, viscosity up to 50,000mm2/s, vapor pressure up to 500 mbar
  • Working temperature range of 15° to 40°C
  • Supplied with performance certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
0.5%, ±1.0μL
Red
200 μL
DIN EN ISO 8655-2
Pipette
15°C to 40°C
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
BRAND™ Transferpettor™ Fixed Volume Pipette > Volume: 200uL; Certification: DIN EN ISO 8655-2