Learn More
Indium(III) nitrate hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Indium(III) nitrate hydrate acts as an oxidizing agent. It is used in the manufacture of coordinated polymer films which are used in the preparation of indium(III) oxide nanoparticles. It is used in the synthesis of other indium complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Indium(III) nitrate hydrate |
Punto di fusione | 100°C (in -H2O) |
Colore | White |
Forma fisica | Crystalline Aggregates |
Quantità | 25 g |
Note percentuale saggio | (metals basis) |
Numero UN | UN1477 |
Informazioni di solubilità | Soluble in water,methanol and ethanol. |
IUPAC Name | indium(3+) trinitrate |
Peso formulazione | 300.83 (Anhydrous) |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
10253156 | Certificato di analisi | 26/11/2024 | 010708.14,010708.06,010708.22 |
10250437 | Certificato di analisi | 07/08/2024 | 010708.14,010708.06,010708.22 |
Q19K029 | Certificato di analisi | 11/06/2024 | 010708.14,010708.06,010708.22 |
N21K001 | Certificato di analisi | 05/03/2024 | 010708.14,010708.06,010708.22 |
Y09J024 | Certificato di analisi | 05/12/2023 | 010708.14,010708.06,010708.22 |