Learn More
Indium(III) chloride, anhydrous, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11351928
Indium(III) chloride, anhydrous, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11351928
10 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
250 g
Codice prodotto. 11351928
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011856.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
It is used in famous organic reactions such as Friedel-Crafts acylation and Diels-Alder reaction as a lewis acid catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-82-8
Numero MDL MFCD00011058
Specifica
Punti di ebollizione 800°C
Materiale o nome chimico Indium(III) chloride
Punto di fusione 586°C
Nota nome Anhydrous
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,4958
Informazioni di solubilità It is very soluble in water and THF. It is sparingly soluble in alcohol and insoluble in ether.
Peso formulazione 221.18
Percent Purity 99.999%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 3.460 g/mL
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoY08K029 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2024 Catalog Number011856.30,011856.03,011856.09,011856.18
Numero di lottoX02K031 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/10/2024 Catalog Number011856.30,011856.03,011856.09,011856.18
Numero di lottoS24K053 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/08/2024 Catalog Number011856.30,011856.03,011856.09,011856.18
Numero di lottoT24K024 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/08/2024 Catalog Number011856.30,011856.03,011856.09,011856.18
Numero di lottoQ15K025 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/06/2024 Catalog Number011856.30,011856.03,011856.09,011856.18
Titolo del prodotto
Indium(III) chloride, anhydrous, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >