Learn More
Smeg™ Injection Trolley for Laboratory Glassware Washers
Use these trolleys with Smeg™ glassware washers. Smeg Injection Trolleys for Laboratory Glassware Washers are available in a variety of configurations to fit a wide range of applications.
Marca:  Smeg™ LM40
Codice prodotto. 12351763
  • 1905.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For use with Smeg glassware washers
  • Available with one, two and mixed spraying/injection levels
  • Clean and sanitize a wide variety of labware
Specifica
Specifica
Stainless Steel
Irrorazione a iniezione standard
Per lavatrice per carelli da 60 cm Smeg
1 Each
40 items
Per il lavaggio e l'asciugatura di vetreria con collo stretto e altezza fino a 490 mm, beute, pallon
40 U4140 spigots, without drying system connection
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Smeg™ Injection Trolley for Laboratory Glassware Washers > For use with: SMEG 60cm washer