Learn More
Smeg™ Injection Trolley for Laboratory Glassware Washers
Use these trolleys with Smeg™ glassware washers. Smeg Injection Trolleys for Laboratory Glassware Washers are available in a variety of configurations to fit a wide range of applications.
1625.00€ - 3630.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Include | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Include | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11915594
|
Smeg™
LM20DS |
20 items | 20 spigots, drying system connection | Suitable for washing and drying narrownecked glassware up to 19.3 inches / 490 mm in height. |
1955.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11995664
|
Smeg™
LM24 |
24 items | Fittings for ULB 40 adaptor nozzles for pipettes | Washing narrow-necked glassware of different sizes |
1625.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11955614
|
Smeg™
LM20 |
20 items | 20 spigots, without drying system connection | Washing narrow-necked glassware up to 19.7 inches / 500mm in height can be washed at the same time a |
1750.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11935564
|
Smeg™
LM40S |
40 items | 40 U4140 spigots, without drying system connection | Simultaneous washing of narrow-necked and other types of glassware |
1860.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11915564
|
Smeg™
LM40DS |
40 items | 40 spigots, drying system connection | Washing narrow-necked glassware up to 490mmH |
2105.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11945614
|
Smeg™
LM40SDS |
40 items | 40 U4140 spigots, drying system connection | Washing narrow-necked glassware up to 225mmH |
2145.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11945564
|
Smeg™
LM80 |
68 items | Without drying system connection | Washing up to 68 glassware items |
3505.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11955564
|
Smeg™
LM80DS |
68 items | 68 U4140 spigots and 1 UC6 spigot, drying system connection | Internal injection washing of narrow-necked glassware with a maximum height of 225mm |
3630.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12361763
|
Smeg™
LPM20/20 |
20 narrow-necked items, plus 20 pipettes | Without drying system connection |
2125.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12351763
|
Smeg™
LM40 |
40 items | 40 U4140 spigots, without drying system connection | Per il lavaggio e l'asciugatura di vetreria con collo stretto e altezza fino a 490 mm, beute, pallon |
1905.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Description
- For use with Smeg glassware washers
- Available with one, two and mixed spraying/injection levels
- Clean and sanitize a wide variety of labware
Specifications
Stainless Steel | |
1 Each |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Smeg™ Injection Trolley for Laboratory Glassware Washers