Learn More
Mettler Toledo™ InLab™ 605 Dissolved Oxygen Sensor
Marca:  Mettler Toledo™ 51340292
855.00 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11957761
  • 1170.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
10 m
0°C to 60°C
CE, ISO 9001 certified
Titolo del prodotto
Mettler Toledo™ InLab™ 605 Dissolved Oxygen Sensor > Length Cable: 10m