Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western Blot Kit, ECL Substrate
Optimized reagents that shorten the time to perform a typical Western blot from 4 hours to approximately 55 minutes.
Marca:  Thermo Scientific™ 35050
341.05 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10510024
  • 369.00€ / 1 set
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Pierce Fast Western Blot Kit, ECL Substrate contains optimized reagents that shorten the time to perform a typical Western blot from 4 hours down to approximately 55 minutes.
The kit provides all the reagents necessary to complete a Western blot being probed with a mouse or rabbit primary antibody. The protocol requires minimal hands-on time and yields results comparable to classic Western blotting with ECL. The included Pierce ECL Substrate produces a chemiluminescent signal, which is detected using photographic or other imaging methods. Blots can be repeatedly exposed to film to obtain optimal results or stripped of the primary antibody and immunodetection reagents and reprobed.
Highlights:
  • Fast – all the sensitivity of Pierce ECL substrate; saves three to four hours over traditional blotting methods
  • Convenient – no expensive hardware or extra bench space needed; eliminates membrane clogging issues
  • Economical – costs about the same as a classical Western blot; no expensive consumables or extra equipment
  • Easy – optimized kits includes all reagents except primary antibody
  • Versatile – kits work with both rabbit and mouse primary antibodies
Includes:
Kits contain all reagents to perform Western blots probed with mouse and rabbit primary antibodies, including: Fast Western Antibody Diluent; Fast Western 10X Wash Buffer; Fast Western Optimized HRP Reagent; Pierce ECL Detection Reagent 1; Pierce ECL Detection Reagent 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Western Blot Kit
Liquid
Nitrocellulose, PVDF
1 L Kit
Horseradish Peroxidase
25 Mini Blots
Chemiluminescence
Western Blot
Pierce™
HRP
Mouse, Rabbit
Sufficient For: 25 mini blots probed with mouse or rabbit primary antibodies
• Fast Western Antibody Diluent, 500 mL
• Fast Western 10X Wash Buffer, 250 mL
• Fast Western Optimized HRP Reagent, 25 mL
• Pierce ECL Detection Reagent 1, 125 mL
• Pierce ECL Detection Reagent 2, 125 mL
Store at 4°C.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZL402154 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/02/2025 Catalog Number35050
Numero di lottoZJ403827 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/10/2024 Catalog Number35050
Numero di lottoZJ399351 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/10/2024 Catalog Number35050
Numero di lottoZG396401 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/08/2024 Catalog Number35050
Numero di lottoZG396401A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/08/2024 Catalog Number35050
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western Blot Kit, ECL Substrate > Fast ECL kit; 1L kit