Learn More
Mettler Toledo™ InLab™ Sensor Cables: For Temperature Probes
Electrode cables to connect Mettler Toledo Temperature Probes to any meter.
Marca:  Mettler Toledo™ 30281924
63.75 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15559661
  • 65.35€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Detachable
  • Resuable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
RCA (Cinch)
To connect Mettler Toledo temperature probes to any meter
1.2 m
Mettler Toledo Temperature Probes
4 ft.
Titolo del prodotto
Mettler Toledo™ InLab™ Sensor Cables: For Temperature Probes > Connector: RCA (Cinch); Length: 1.2m (4 ft.)