Learn More
Mettler Toledo™ Cavi per sensori InLab™: Connessione S7
Cavi per elettrodi per connettere i sensori InLab Mettler Toledo a qualsiasi misuratore Mettler Toledo.
Marca: Mettler Toledo™ 30281928
155.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Detachable
- Resuable
Specifica
S7-None | |
To connect Mettler Toledo InLab sensors to any meter | |
10 m |
Mettler Toledo InLab Sensors | |
32.8 ft. |