Learn More
Mettler Toledo™ Cavi per sensori InLab™: Connessione S7
Cavi per elettrodi per connettere i sensori InLab Mettler Toledo a qualsiasi misuratore Mettler Toledo.
Marca: Mettler Toledo™ 30281921
130.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Detachable
- Resuable
Specifica
S7-DIN 19262 | |
To connect Mettler Toledo InLab sensors to any meter | |
5.0 m |
Mettler Toledo InLab Sensors | |
16.4 ft. |
Titolo del prodotto
Mettler Toledo™ Cavi per sensori InLab™: Connessione S7 > Connector: DIN 19262; Length: 5m (16.4 ft.)