Learn More
BINDER™ Interior Lighting
Interior lighting with climate-resistant LEDs.
Marca:  BINDER™ 8012-2561
Codice prodotto. 30238195
  • 957.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Interior lighting with climate-resistant LED lights, which turns on automatically when the unit's door is opened.
Specifica
Specifica
KBF 130, KBF 260, KBF 470
Glass
Lighting
Titolo del prodotto
BINDER™ Interior Lighting > For use with KBF 130, KBF 260, KBF 470