Learn More
BINDER™ Interior Lighting
Interior lighting with climate-resistant LEDs.
Marca:  BINDER™ 8012-2566
Codice prodotto. 30238334
  • 1256.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Interior lighting with climate-resistant LED lights, which turns on automatically when the unit's door is opened.
Specifica
Specifica
KBF PRO 720, KBF PRO 1060
Glass
Lighting
Titolo del prodotto
BINDER™ Interior Lighting > For use with KBF PRO 720, KBF PRO 1060