Learn More
Micronova™ Irradiated Sharpie Ultra Fine Markers
Irradiated, ultra fine point, capped permanent marker with fade and water resistant, quick drying, non-toxic ink for use in aseptic environments.
Marca:  Micronova™ PEN-52IR
70.57 EUR valido fino al 2025-05-02
Usa il codice promo "24151" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17338389
  • 81.90€ / pezzi 12
Spedizione stimata: 12-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Micronova Irradiated Sharpie Ultra Fine Marker is the original pen style, industry standard permanent marker with an ultra fine point. This cleanroom sharpie marks permanently on most surfaces with quick drying, non-toxic, alcohol based ink that is fade and water resistant to further extend multiple project uses.
  • Ultra fine point capped sharpie marker
  • Marks permanently on most surfaces
  • Writes on cold or wet surfaces, plastic bags and disposable lab-ware
  • Nontoxic, permanent, quick drying, alcohol-based ink
  • Gamma irradiated for aseptic ISO 5 and other clean production areas
  • Fade and water resistant
  • Available red, blue or black inks
Specifica
Vedi altri risultati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto045074-000 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data15/10/2024 Catalog NumberPEN-52IR
Numero di lotto043849-000 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data12/07/2024 Catalog NumberPEN-52IR
Numero di lotto042896-000 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data03/06/2024 Catalog NumberPEN-52IR
Numero di lotto040921-000 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data29/11/2023 Catalog NumberPEN-52IR
Numero di lotto042543-000 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data04/03/2024 Catalog NumberPEN-52IR
Titolo del prodotto
Micronova™ Irradiated Sharpie Ultra Fine Markers > Sharpie Irradiated Ultra Fine Point Marker, Blue