Learn More
DuPont™ Copristivali in Tyvek™ IsoClean™ Codice prodotto.: 15614914
Spedizione stimata: 16-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
DuPont™ Copristivali in Tyvek™ IsoClean™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15614914 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Large
Click to view available options
Size:
Piccolo
medio
Large
X-Large
Codice prodotto. 15614914
Marca: DuPont™ D15466090
Spedizione stimata: 16-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sottoposti a trattamento per la massima pulizia e sterilizzati con irradiazione gamma. I copristivali Dupont™ in Tyvek™ IsoClean™ forniscono una barriera intrinseca a particolato, microrganismi e schizzi di liquidi a base d'acqua, leggeri, non pericolosi. Traspiranti e a bassissimo rilascio di fibre
  • Disponibili nelle misure da S a XL.
  • Sottoposti a trattamenti di pulizia e sterilizzati con irradiazione gamma.
  • Cuciture interne con bordatura.
  • Elasticizzazione a punta e caviglie.
  • Lacci alle caviglie.
  • Le suole Gripper™ offrono migliore tenuta antiscivolo e robustezza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size Large
Materiale Tyvek™ IsoClean™
Colore Bianco
Monouso
Sterilità Sterili
Tipo di suola Anti-skid
Tipo di giuntura Cuciture interne con bordatura
Da utilizzare con (applicazione) Camere sterili nei settori biotecnologico, farmaceutico, della produzione di dispositivi medicali e trattamento degli alimenti, dei cosmetici nonché in altri ambienti critici o controllati.
Certificazione/Conformità Trattati per la pulizia e sterilizzato con irradiazione gamma a un valore SAL di 10-6 (ISO 11137-1), adatti all'uso in camere sterili GMP di classe A/B (ISO Classe 5), DPI di categoria I
Quantità confezione 100/conf.
Tipo di imballaggio Confezionati singolarmente in coppie
Product Type Copristivale
  • Dupont Tyvek - Packaging for CE certified IsoClean garments
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Dupont Tyvek Packaging for CE certified IsoClean garments
    • Dupont Tyvek - IsoClean design
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Dupont Tyvek IsoClean design
      • DuPont Tyvek - IsoClean
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          DuPont Tyvek IsoClean
        Brochures
        Posters
        Product Information
        Certificati
        Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
        5 Risultati trovati
        Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
        Numero di lottoAHS2447139 Tipo di certificatoCertificato di sterilità Data17/12/2024 Catalog NumberD15466090
        Numero di lottoAHS2446136 Tipo di certificatoCertificato di sterilità Data17/12/2024 Catalog NumberD15466090
        Numero di lottoAHS2445149 Tipo di certificatoCertificato di sterilità Data11/12/2024 Catalog NumberD15466090
        Numero di lottoAHS2445162 Tipo di certificatoCertificato di sterilità Data11/12/2024 Catalog NumberD15466090
        Numero di lottoAHS2440134 Tipo di certificatoCertificato di sterilità Data11/12/2024 Catalog NumberD15466090
        L'utente è tenuto a condurre una valutazione dei rischi per determinare la protezione richiesta.
        Titolo del prodotto
        DuPont™ Copristivali in Tyvek™ IsoClean™ >