Learn More
DuPont™ Tuta con cappuccio IsoClean™ in Tyvek™ con copriscarpe antiscivolo
Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
medio
Large
X-Large
2 X-Large
Descrizione
Clean-processed and gamma-sterilized. DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Hooded Coverall with Slip-retardant Shoe Covers provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash.
- La tuta con cappuccio include copriscarpe antiscivolo annesse
- Sottoposta a trattamenti di pulizia e sterilizzata con irradiazione gamma secondo SAL 10-6 (ISO 11137 -1)
- Cuciture interne ribattute
- Polsi, caviglie e volto con elastico
- Gli anelli per i pollici impediscono alle maniche di risalire
- Chiusura a zip
- Ripiegata in condizioni asettiche
- Bianca.
Specifica
Specifica
Product Type | Tuta monouso |
Size | X-Large |
Materiale | HDPE |
Colore | Bianco |
Monouso | Sì |
Ankle Style | Elastico |
Stile polso | Elastico |
Stile collo | Con cappuccio |
Tipo di chiusura | Zip anteriore |
Tipo di giuntura | Ribattuta |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Videos
-
Dupont Tyvek Packaging for CE certified IsoClean garments
-
Dupont Tyvek IsoClean design
-
DuPont Tyvek IsoClean
Documenti
Scientific Resources
Posters
Clenroom gowning Poster
Dimensione file: 516.2 kB
Clenroom gowning Poster IT
Dimensione file: 525.4 kB
Product Information
Product Information
IsoClean FAQ
Dimensione file: 119.4 kB
IsoClean FAQ
Dimensione file: 122.3 kB
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
AHS2447142 | Certificato di sterilità | 17/12/2024 | D14247990 |
AHS2445128 | Certificato di sterilità | 11/12/2024 | D14247990 |
AHS2446141 | Certificato di sterilità | 11/12/2024 | D14247990 |
AHS2446123 | Certificato di sterilità | 11/12/2024 | D14247990 |
AHS2445156 | Certificato di sterilità | 11/12/2024 | D14247990 |
Titolo del prodotto
DuPont™ Tuta con cappuccio IsoClean™ in Tyvek™ con copriscarpe antiscivolo >