Learn More
DuPont™ Tuta senza cappuccio in Tyvek™ IsoClean™ con collo con bordatura
BIOPHARMA
Sottoposto a trattamento per la massima pulizia e sterilizzato con irradiazione gamma. La tuta senza cappuccio con collo con bordatura DuPont™ in Tyvek™ IsoClean™ fornisce una barriera intrinseca a particolato, microrganismi e schizzi di liquidi a base acquosa, leggeri, non pericolosi. Traspirante e a basso rilascio di fibre.
395.00€ - 469.00€
Specifica
Product Type Tuta senza cappuccio
Materiale HDPE
Colore Bianco
Monouso Sì
Stile vita Elastico sul retro
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15694894
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DuPont™
D15429648
piccolo
395.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 23-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15604904
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DuPont™
D15429659
medio
395.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 14-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15614904
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DuPont™
D15429666
Large
395.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 23-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15624904
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DuPont™
D15429671
X-Large
395.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 17-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15634904
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DuPont™
D15429681
2 X-Large
395.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 17-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15644904
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DuPont™
D15429690
3 X-Large
469.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 17-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Disponibile nelle misure da S a XXXL
  • Sottoposto a trattamenti di pulizia e sterilizzato con irradiazione gamma
  • Cuciture interne con bordatura. Vita con elastico nella parte posteriore per una vestibilità ottimale
  • Anelli per pollice elastici rivestiti in Tyvek™
  • Elastici integrati al polso e alle caviglie
  • Chiusura anteriore a zip
  • Patta antivento
Specifica
Specifica
Tuta senza cappuccio
Bianco
Elastico sul retro
Elastico
Con bordatura
Prodotta in camera sterile e sterilizzata con irradiazione gamma secondo SAL - 10-6 (ISO 11137-1), rintracciabilità completa di tutti i capi sterilizzati con possibilità di certificato di sterilità, adatta all'uso in camere sterili GMP di Classe A/B (ISO Classe 5). Indumenti protettivi contro sostanze chimiche, Categoria III, Tipo 5-B e 6-B, EN 14126 (barriera contro gli agenti infettivi), EN 1073-2 (protezione dalla contaminazione radioattiva)
Ambito biotecnologico e farmaceutico, produzione di dispositivi medici, industria alimentare, industria cosmetica e altri ambienti critici o controllati
HDPE
Sì
Elastico
Zip anteriore
Sterili
GMP class A/B, Category III, Type 5-B and 6-B, EN 14126, EN 1073-2
25/conf.
Documenti
Product Certifications
L'utente è tenuto a condurre una valutazione dei rischi per determinare la protezione richiesta.
Titolo del prodotto
DuPont™ Tuta senza cappuccio in Tyvek™ IsoClean™ con collo con bordatura