Learn More
Micronova™ Isolator Tool and Covers
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
The angled head adapter with a 360° swivel works with a range of mop covers to efficiently clean and disinfect isolators, hoods, RABS and small equipment in clean and controlled environments.
Marca:  Micronova™ ITC620-9
7.98 EUR valido fino al 2025-05-02
Usa il codice promo "24151" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13198665
  • 8.40€ / Pezzo
Spedizione stimata: 29-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Slips over QDIT and QPIT series mop adapters. Micronova™ Isolator Tool™ Covers are washable, autoclavable, and resuable.
The Micronova Isolator Tool is available with a choice of stainless steel or plastic plates and the mop covers are available in a range of fabrics with optional foam layer to hold disinfectant and facilitate wringing. Designed for use with the SSU Series Universal Handles or STA Series threaded handles to fit through small passes and allow extended reach.
  • Isolator tool with choice of covers
  • Ergonomic cleaning for isolators, hoods, RABS and other small equipment
  • Modular and extendable handles fit through small passes and expand reach
  • 360° swivel, angled head adapter for easy application of cleaning agent
  • The stainless steel adapter (QDIT) is designed for use with SSU series QD handles
  • The plastic adapter (QPIT) is designed for use with ACME threaded handles
  • Covers available in a variety of fabrics for specialized cleaning
    • NovaPoly — 100% smooth knit polyester provides excellent disinfectant dispersal
    • PolySorb — 100% textured polyester for removing residues and dispersing disinfectant
    • MegaTex — 100% non-woven polyamide is absorbent with a mildly abrasive surface
    • Microfiber — 80% polyester, 20% polyamide, highly absorbent and effective wet or dry
  • Compatible with alcohol and strong disinfectants
  • Launderable for reuse
  • Autoclavable
Specifica
Specifica
22.9 x 5.1 cm (9 x 2 in.)
Bianco
Non-sterile
5.1 cm
Reusable
Item may be Laundered and Reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180°C.
Cleaning and Sanitization of BSC, Hoods, Isolators, and Other Equipment.
Isolator Cleaning Tool Cover
9 in.
22.9 cm
Prodotti chimici
50/Cs.
Isolators, Containment and Bio-hoods in Cleanroom and Buffer Areas
Non-woven Polyamide, Polyester, Elastic Band
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto048240-000 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data03/03/2025 Catalog NumberITC620-9
Numero di lotto037625-000 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data06/04/2023 Catalog NumberITC620-9
Numero di lotto036009-000 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data05/01/2023 Catalog NumberITC620-9
Numero di lotto035434-000 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data05/01/2023 Catalog NumberITC620-9
Numero di lotto035434-000 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data05/01/2023 Catalog NumberITC620-9
Titolo del prodotto
Micronova™ Isolator Tool and Covers > Isolator Tool Cover, MegaTex, polyamide, elastic cover, 9 in.