Learn More
Micronova™ Isolator Tool and Covers
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
The angled head adapter with a 360° swivel works with a range of mop covers to efficiently clean and disinfect isolators, hoods, RABS and small equipment in clean and controlled environments.
6.23€ - 789.00€
Specifica
Dimensions 22.9 x 5.1 cm (9 x 2 in.)
Product Type Isolator Cleaning Tool Cover
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Sterilità Non-sterile
Lunghezza (sistema metrico) 22.9 cm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Product Type Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
13198665
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Micronova™
ITC620-9
Isolator Cleaning Tool Cover Non-woven Polyamide, Polyester, Elastic Band
8.40€
Pezzo
Spedizione stimata: 25-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17521405
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Micronova™
ITC620-911
Isolator Cleaning Tool Cover Non-woven Polyamide, Foam Interior, Polyester, Elastic Band
789.00€
pezzi 50
Spedizione stimata: 13-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13178675
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Micronova™
ITCAA-9
Isolator Cleaning Tool Cover Microfiber, Polyester, Polyamide, Elastic Band Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11922475
Vedere i documenti
Micronova™
ITC6-9
Isolator Cleaning Tool Cover Smooth Knit Polyester, Urethane Foam, Elastic Band Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
13118665
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Micronova™
ITC11-9NS
Isolator Cleaning Tool Cover Textured Polyester, Polysorb
6.95€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Slips over QDIT and QPIT series mop adapters. Micronova™ Isolator Tool™ Covers are washable, autoclavable, and resuable.
The Micronova Isolator Tool is available with a choice of stainless steel or plastic plates and the mop covers are available in a range of fabrics with optional foam layer to hold disinfectant and facilitate wringing. Designed for use with the SSU Series Universal Handles or STA Series threaded handles to fit through small passes and allow extended reach.
  • Isolator tool with choice of covers
  • Ergonomic cleaning for isolators, hoods, RABS and other small equipment
  • Modular and extendable handles fit through small passes and expand reach
  • 360° swivel, angled head adapter for easy application of cleaning agent
  • The stainless steel adapter (QDIT) is designed for use with SSU series QD handles
  • The plastic adapter (QPIT) is designed for use with ACME threaded handles
  • Covers available in a variety of fabrics for specialized cleaning
    • NovaPoly — 100% smooth knit polyester provides excellent disinfectant dispersal
    • PolySorb — 100% textured polyester for removing residues and dispersing disinfectant
    • MegaTex — 100% non-woven polyamide is absorbent with a mildly abrasive surface
    • Microfiber — 80% polyester, 20% polyamide, highly absorbent and effective wet or dry
  • Compatible with alcohol and strong disinfectants
  • Launderable for reuse
  • Autoclavable
Specifica
Specifica
22.9 x 5.1 cm (9 x 2 in.)
9 in.
22.9 cm
Prodotti chimici
Item may be Laundered and Reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180°C.
Isolator Cleaning Tool Cover
Non-sterile
5.1 cm
50/Cs.
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Micronova™ Isolator Tool and Covers