Learn More
Fisherbrand™ Refrigeratori ricircolo Isotemp™ per raffreddamento/riscaldamento, 230 V 50 Hz
Progettato con una particolare attenzione a prestazioni elevate, ingombro ridotto e silenziosità di funzionamento.
3051.55€ - 4135.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2.8 l
Capacità di raffreddamento A +20°C
Gamma di temperatura Da -10 C a +80 C
Capacità di riscaldamento 2.0 kW
Collegamenti USB
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Modello Tipo di pompa Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Tipo di pompa Prezzo Quantità e disponibilità  
11336661
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
221222100
500 LCSU Forza e aspirazione
4135.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 01-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12019907
Vedere i documenti
Fisherbrand™
221112100
250LCU Force N/A N/A N/A
11396651
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
221122100
500 LCU Forza
3790.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 01-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Gamma completa di riscaldamento e raffreddamento da -10°C a +80°C
  • Il piccolo serbatoio garantisce tempi di risposta rapidi alla temperatura
  • Ingombro ridotto
  • Funzionamento silenzioso
Specifica
Specifica
2.8 l
Da -10 C a +80 C
29.9 kg
50 Hz
A +20°C
2.0 kW
419.1 x 228.6 x 635 mm
230 V
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Refrigeratori ricircolo Isotemp™ per raffreddamento/riscaldamento, 230 V 50 Hz