Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Ultra Low Temperature Freezer
Fisherbrand™ Isotemp™ Ultra Low Temperature Freezer is dependable for storage applications with energy and space savings features.
Marca:  Fisherbrand™ IUE30086FV
10939.15 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25041" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17426432
  • 12365.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
  • Fisherbrand Isotemp Ultra Low Temperature Freezer EN
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Isotemp Ultra Low Temperature Freezer EN
    SDS
    Documenti Certificati
    Vedi i prodotti accessori
    Titolo del prodotto
    Fisherbrand™ Isotemp™ Ultra Low Temperature Freezer > Model: IUE30086FV; Capacity: 14.9 cu. ft.; Freezer Capacity: 300 x 2 in. boxes; Voltage; 230 V