Learn More
Justrite™ Dispensing Safety Cans
GREENER_CHOICE
Reliable dispensing features at an economical price
307.02€ - 325.00€
Specifica
Certificazione/Conformità FM, CARB, NFPA, OSHA
Tipo di chiusura Self Closing Pressure Relief Cap
Capacità (sistema imperiale) 5 gal.
Capacità (sistema metrico) 19 L
Colore Red
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Product Type Altezza (sistema imperiale) Altezza (sistema metrico) Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Altezza (sistema imperiale) Altezza (sistema metrico) Include Prezzo Quantità e disponibilità  
12981385
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Justrite™
7150140
Type I Shelf Safety Can 16.8 in. 429 mm Tap 08540
325.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 01-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12911395
Vedere i documenti
Justrite™
7150156
Type I Tilt Safety Can 15.8 in. 403 mm Tap 08902 and Stand N/A N/A N/A
Descrizione
Descrizione
For safely dispensing hazardous liquids into test tubes, small flasks and beakers
  • Vacuum-relief valve within the lid for smooth liquid flow and self-closing faucets for trouble-free dispensing
  • Fill spouts have self-close, pressure-relief caps and stainless steel flame arresters
  • Capacity: 19L (5 gal)
  • Color: Red
  • Smaller 19-413-847 faucet offers easier dispensing in lab environments; No. 08902 faucet better suited for heavy, industrial use
Shelf Cans
  • Faucet mounted two inches above the bottom to eliminate lifting the cans during dispensing
Tilt Cans
  • Faucet on top with a sturdy metal cradle for the can; cradle base measures 35.1 x 35.6cm (13.81 x 14 in.)
Certifications
FM
Compliance
CARB, NFPA, OSHA
Specifica
Specifica
FM, CARB, NFPA, OSHA
5 gal.
Red
Steel
1.58 in.
4 cm
Self Closing Pressure Relief Cap
19 L
For Laboratories
11.75 in.
298 mm
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Justrite™ Dispensing Safety Cans