Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Water Standard 5mg, for Karl Fischer Titration, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Specifica
Specifica
Quantità | 500 mL |
Imballaggio | Bottiglia in vetro color ambra |
Forma fisica | Liquid |
Numero MDL | 240423 |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 9
Documenti
Scientific Resources
Brochures
Cosmetic and chemical industries
Dimensione file: 3.8 MB
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Aqualine Water Standard 5mg/ml
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Xylol, Butan-1-ol
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
Days
47Hours
14Minutes
9Seconds
14nuova offerta Save Up to 70%
Titolo del prodotto
Karl Fischer Aqualine™ Water Standard 5mg, for Karl Fischer Titration, Fisher Chemical >