Learn More
Mettler Toledo™ Soluzione di riempimento per elettrodi KCl 3M
Realizzata con reagenti di massima qualità per fornire prestazioni ottimali.
Marca:  Mettler Toledo™ 51350080
94.24 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11932535
  • 108.00€ / 1500mL
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
An electrode is the main actor of pH and ion measurement. They require special care and handling. The electrode should remain filled with fresh, clean electrolyte solution. Regularly refilling or replacing the electrolyte solution is necessary to maintain good electrode performance.
The reference electrode of a pH or Ion-Selective Electrode (ISE) should be filled only with the recommended electrolyte solution. The correct electrolyte minimizes junction potentials and provides optimum temperature and time response.
3mol/L Potassium Chloride solution is appropriate for most applications.
  • Used by most Mettler Toledo pH sensors, due to the ARGENTHAL™ reference system
  • DX-series ISE half-cells can also use a 3M KCl electrolyte bridge solution
  • No risk of contaminating samples with silver ions
  • Equipped with a special cap to facilitate easy filling of electrodes
  • Available in 25mL and 250mL bottles, and a 6 × 250mL bulk pack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Incolore
ARGENTHAL™ Reference System pH Electrodes, DX Series ISE Half Cells
Bottle with Special Filling Cap
250 ml
3 mol/L KCl
Yes
Neutro
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti
Titolo del prodotto
Mettler Toledo™ Soluzione di riempimento per elettrodi KCl 3M > Quantity: 6 x 250mL