Learn More
DWK Life Sciences Provette in vetro monouso KIMAX™
Provette di vetro per numerose applicazioni e procedure di lavaggio cellulare. Le provette in vetro monouso Kimble™ KIMAX™ sono realizzate in vetro borosilicato a espansione 51 che offre un'eccellente resistenza chimica contro la lisciviazione del sodio, fattore comune nei prodotti realizzati in vetro sodico-calcico.
112.00€ - 325.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | USP tipo I, ASTM E 438 tipo I, Classe B |
---|---|
Materiale | Vetro borosilicato |
Monouso | Sì |
Da utilizzare con | Eccellente resistenza chimica contro la lisciviazione del sodio |
Tipo di etichetta | Nessuno |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11829933
|
DWK Life Sciences
73500-18150 |
28.5 ml | 150 mm | 18 mm |
230.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11835824
|
DWK Life Sciences
73500-20150 |
36 mL | 150 mm | 20 mm |
325.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11841174
|
DWK Life Sciences
735001075 |
4 ml | 75 mm | 10 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11880074
|
DWK Life Sciences
735001275 |
6 ml | 75 mm | 12 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11819923
|
DWK Life Sciences
7350016100 |
15 ml | 100 mm | 16 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11864514
|
DWK Life Sciences
7350016125 |
19 ml | 125 mm | 16 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11863825
|
DWK Life Sciences
7350013100 |
10 ml | 100 mm | 13 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11810084
|
DWK Life Sciences
7350016150 |
23 ml | 150 mm | 16 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Descrizione
Provette di vetro per numerose applicazioni e procedure di lavaggio cellulare. Le provette in vetro monouso Kimble™ KIMAX™ sono realizzate in vetro borosilicato con coefficiente di espansione 51 che offre un'eccellente resistenza chimica contro la lisciviazione del sodio, fattore comune nei prodotti realizzati in vetro a calce sodata.
- Provette di qualità superiore con fondo resistente e uniforme e lunghezze omogenee
- I formati da 10 x 75 e da 12 x 75 mm sono indicati per procedure di lavaggio cellulare
- Provette confezionate in pratici vassoi per facilità d'uso sui banchi da lavoro e nei cassetti
- Il formato da 6 x 50 mm viene spesso indicato come “provetta Durham”
- I vassoi sono incapsulati in pellicola di plastica termoretraibile che mantiene l'allineamento delle provette per proteggerle da rotture e contaminazioni durante il trasporto
- Senza area di marcatura
- Realizzate secondo la specifica ASTM E890
- In vetro borosilicato espansione 51 conforme ai requisiti USP Tipo I e ASTM E438, Tipo I, Classe B
Order Info
Le provette sono confezionate in pratici vassoi per facilitarne l'uso sui banchi di lavoro e nei cassetti. I vassoi sono avvolti in pellicola di plastica termoretratta con le provette che rimangono in allineamento costante per proteggerle da rotture e contaminazioni durante il trasporto. Le provette vengono fornite in confezioni da 1000 ad eccezione di 14-957-96J e 14-957-96K, che vengono fornite in confezioni da 500.
Compliance
Conformità ai requisiti per il vetro della specifica ASTM E438, tipo I, classe B
Specifica
USP tipo I, ASTM E 438 tipo I, Classe B | |
Sì | |
Nessuno | |
Plain Tube |
Vetro borosilicato | |
Eccellente resistenza chimica contro la lisciviazione del sodio | |
Vassoio |