Learn More
DWK Life Sciences Tappi a vite fenolici neri
Highly resistant to temperature and steam during autoclaving
Marca:  DWK Life Sciences 73802-15415
151.85 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10455342
  • 335.00€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 21-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Cemented-in PTFE-faced 14B white rubber liner
  • Three screw-thread finishes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Nero
PTFE-faced Rubber
Chiusure con filettatura a vite
Phenolic Resin
15-415
Bottiglia
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Tappi a vite fenolici neri > GPI Thread: 15mm-415