Learn More
DWK Life Sciences Tappi a vite fenolici neri
Highly resistant to temperature and steam during autoclaving
307.00€ - 335.00€
Specifica
Colore | Nero |
---|---|
Materiale | Phenolic Resin |
Autoclavabile | Sì |
Product Type | Chiusure con filettatura a vite |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bottiglia |
Codice del prodotto | Marca | Finitura collo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Finitura collo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10455342
|
DWK Life Sciences
73802-15415 |
15-415 |
335.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11894005
|
DWK Life Sciences
73802-13415 |
13-415 |
307.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 11-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Liner in gomma bianca 14B rivestita in PTFE cementato
- Tre finiture filettate
Specifica
Nero | |
Sì | |
Bottiglia |
Phenolic Resin | |
Chiusure con filettatura a vite |
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Tappi a vite fenolici neri