Learn More
DWK Life Sciences Tappi a vite fenolici neri
Highly resistant to temperature and steam during autoclaving
Marca:  DWK Life Sciences 73802-13415
Codice prodotto. 11894005
  • 307.00€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 13-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Cemented-in PTFE-faced 14B white rubber liner
  • Three screw-thread finishes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Black
500 Cs.
ASTM E982
Screw Cap
PTFE/14B Rubber
Phenolic Resin
13-415
Autoclavable
Bottle
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Tappi a vite fenolici neri > GPI Thread: 13mm-415