Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Pycnometer Bottle
Designed for measuring and comparing the densities or specific gravities of liquids and solids. This non-mercury spirit-filled pycnometer is supplied with Standard Taper 10/18 thermometer with a range of 14 to 38°C in 0.2° increments.
476.00€ - 483.00€
Specifica
Product Type Pycnometer Bottle
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
12737567
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
15123N-50
50 mL 186 mm
476.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 01-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12727567
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
15123N-25
25 mL 175 mm
483.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 01-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Thermometer is retested for accuracy within ±0.2 degrees C
  • Standard Taper 5/12 side tube cap has a small vent near the top
  • Body is conical for maximum stability
  • Capacity is within 10 percent of nominal shown on the flask
  • Each flask body is numbered for ready identification
Specifica
Specifica
Pycnometer Bottle
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Pycnometer Bottle