Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ NMR Pipets
Extended-tip NMR pipets for retrieving and adding sample in NMR tubes
244.00€ - 265.00€
Specifica
Materiale Borosilicate Glass
Quantità 100/Cs.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
11864065
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
897085-0009
NMR Pipet
265.00€
pezzi 100
Spedizione stimata: 18-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11803153
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
897085-0007
Extended Tip Pipet Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Extended-tip NMR pipets for retrieving and adding sample in NMR tubes
  • Available with 7 and 9 in. (17.7 and 23cm) tips for use with 7 and 9 in. long NMR tubes
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass
100/Cs.