Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Conical-Bottom Glass Centrifuge Tubes: 15 mL Capacity
Withstand centrifugation up to 2980 RCF
147.00€ - 910.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | USP, ASTM E 438 |
---|---|
Capacità (sistema metrico) | 15 mL |
Materiale | Borosilicate Glass |
Forma | Conical |
Forma del fondo | Conical |
Codice del prodotto | Marca | Monouso | Graduazioni | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Monouso | Graduazioni | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11850084
|
DWK Life Sciences
45165-15 |
Reusable | 0.1 mL | 118 mm |
385.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11825801
|
DWK Life Sciences
45164-15 |
Reusable | Permanent Red, 0.1 mL | 118 mm |
377.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11845115
|
DWK Life Sciences
73790-15 |
Single-use | 126 mm |
246.00€
pezzi 125 |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11888452
|
DWK Life Sciences
45600-15_OLD |
Reusable | 0.1 mL | 130 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11828542
|
DWK Life Sciences
45160-15 |
Reusable | 118 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Withstand centrifugation up to 2980 RCF
- With conical shaped bottom
- Tubes are made from borosilicate glass in compliance with ASTM Specification E438, Type I, Class A or B glass requirements
Specifica
USP, ASTM E 438 | |
Borosilicate Glass | |
Conical | |
Centrifuge Tube |
15 mL | |
Conical | |
17 mm | |
2980 x g |