Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Round Bottom Three Neck Heavy Wall Distilling Flasks
With outer joints
175.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass |
---|---|
Include | Standard taper outer joint |
Stile collo | Vertical |
N. di posizioni | 3 |
Forma del fondo | Round |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17315409
|
DWK Life Sciences
606000-1424 |
1000 mL | 24/40 Center, 24/40 side |
175.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Vertical side necks
Specifica
Borosilicate Glass | |
Vertical | |
Round |
Standard taper outer joint | |
3 |
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Round Bottom Three Neck Heavy Wall Distilling Flasks