Learn More
Kimberly-Clark™ Kimcare General™ Frequent Use Hand Cleanser
Ideal for refilling dispensers in busy washrooms. Kimcare General™ Frequent Use Hand Cleanser is a cost-effective and professional solution to help you maintain the highest standards of hygiene and cleanliness in your business.
Marca:  Kimberly-Clark™ 6335
104.67 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12734336
  • 174.00€ / pezzi 4
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Supplied in packs of 4 x 5 L Jugs
  • White
  • Lightly scented
  • Ideal for busy washrooms
  • Cost-effective
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Hand Cleanser
Liquid
29 x 19 x 13 cm
Jugs
4 x 5 L
20 L
White
ISO 14001, ISO 9001
Suitable for high-traffic washrooms
4 Pk.
5.3 gal.
Titolo del prodotto
Kimberly-Clark™ Kimcare General™ Frequent Use Hand Cleanser > Size: 4 x 5 L