Learn More
BRAND™ Microprovetta in polipropilene
In polipropilene. Le provette per microcentrifuga BRAND™ con tappi a vite sfusi sono dotate di un'area di marcatura smerigliata per l'identificazione del campione e altre annotazioni. Le provette graduate sono sterili, esenti da endotossine, non mutagene e atossiche, oltre che esenti da DNA, DNasi e RNasi. L'intervallo di temperatura di funzionamento è compreso tra –196 °C e 121 °C.
Marca: BRAND™ 780753
181.57 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Manufactured from polypropylene.
- Graduated.
- Includes polypropylene bulk screw caps with silicone seal.
- Frosted marking area provides space for sample identification and other notations.
- Temperature range is between –196°C to 121°C.
- DNA, DNase, and RNase-free
- Sterile, endotoxin-free, non-mutagenic, non-toxic.
Specifica
DIN EN 285 | |
Sì | |
Trasparente | |
Fondo conico autoportante | |
Confezione da 500 | |
Sterile | |
Tappo a vite |
Polipropilene | |
2 ml | |
Polipropilene | |
47 mm | |
Da –196 a 121 °C | |
Sì | |
11 mm |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now