Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Ascorbic acid sodium salt, 99% Codice prodotto.: 10113731
Thermo Scientific Chemicals L-Ascorbic acid sodium salt, 99%
Codice prodotto. 10113731
100 g, Plastic bottle
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Codice prodotto. 10113731
Marca: Thermo Scientific Chemicals 352681000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 134-03-2
Formula molecolare C6H7NaO6
Molecular Weight (g/mol) 198.11
Numero MDL MFCD00082340
InChI Key WHPNKQBYKGWBQD-PQYRJTSOSA-N
Sinonimo sodium ascorbate, l-ascorbic acid sodium salt, sodium l-ascorbate, vitamin c sodium, ascorbicin, sodascorbate, cebitate, aminofenitrooxon, natrii ascorbas, monosodium l-ascorbateVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 131674100
IUPAC Name (2R)-2-[(1S)-1,2-diidrossietil]-3,4-diidrossi- 2H-furano-5-one;idrogeno molecolare;sodio
SMILES [HH].C(C(C1C(=C(C(=O)O1)O)O)O)O.[Na]
Specifica
Materiale o nome chimico L-Ascorbic acid sodium salt
Nota nome 99%
Punto di fusione 219.0°C to 221.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5 to 101.5% (Iodimetry)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Indice di Merck 15,819
Rotazione specifica + 104.00
Informazioni di solubilità (5% in water) Clear colorless to light yellow
Peso formulazione 198.11
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0466884 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/10/2024 Catalog Number352680050,352685000,352681000,352680025
Numero di lottoA0461549 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/03/2024 Catalog Number352680050,352685000,352681000,352680025
Numero di lottoA0453454 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number352680050,352685000,352681000,352680025
Numero di lottoA0393806 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number352680050,352685000,352681000,352680025
Numero di lottoA0402499 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number352680050,352685000,352681000,352680025
Identificativo prodotto
  • L-Ascorbic acid sodium salt
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals L-Ascorbic acid sodium salt, 99% >