Learn More
L-Glutathione, reduced, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15484589
L-Glutathione, reduced, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15484589
5 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Codice prodotto. 15484589
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62166.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
A tripeptide used for reductive cleavage of disulfide bonds
A tripeptide used for the reductive cleavage of disulfide bonds L-Glutathione is used in the treatment of lung diseases for patients who are HIV positive. It protects the cancerous cells by conferring resistance to chemotherapeutic drugs. It is involved in many aspects of metabolism including transport of g-glutanyl amino acids and reductive cleavage of disulfide bonds. As an antioxidant, it prevents damage to important cellular components that arise due to reactive oxygen species like free radicals and peroxide. It is also used to decrease the concentrations of inflammatory cytokines (IL-6, IL-18) as well as involved in increasing the level of serum Ca2+ ions. It is also used in white wine production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in water, dimethyl formamide, ethanol, phosphate buffered saline, diluted alcohol, liquid ammonia and dimethyl sulfoxide.
Notes
Store in cool place. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70-18-8
Formula molecolare C10H17N3O6S
Molecular Weight (g/mol) 307.321
Numero MDL MFCD00065939
InChI Key RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Sinonimo glutathione, l-glutathione, glutathion, glutathione-sh, glutinal, isethion, tathion, reduced glutathione, deltathione, neuthion
PubChem CID 124886
ChEBI CHEBI:16856
IUPAC Name (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboxymethylamino)-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic acid
SMILES C(CC(=O)NC(CS)C(=O)NCC(=O)O)C(C(=O)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico L-Glutathione
Nota nome reduced
Punto di fusione ∽193°C (decomposition)
Colore White
Quantità 5 g
Beilstein 1729812
Indice di Merck 14,4475
Informazioni di solubilità Soluble in water,dimethyl formamide,ethanol,phosphate buffered saline,diluted alcohol,liquid ammonia and dimethyl sulfoxide.
Optical Rotation −17° (c=2 in Water)
Peso formulazione 307.33
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Crystalline Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoN20L019 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/02/2025 Catalog NumberJ62166.06,J62166.14,J62166.22
Numero di lottoU23K035 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/09/2024 Catalog NumberJ62166.06,J62166.14,J62166.22
Numero di lottoS20K038 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/07/2024 Catalog NumberJ62166.06,J62166.14,J62166.22
Numero di lottoP02K002 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/03/2024 Catalog NumberJ62166.06,J62166.14,J62166.22
Numero di lottoP15K002 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/03/2024 Catalog NumberJ62166.06,J62166.14,J62166.22
Titolo del prodotto
L-Glutathione, reduced, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >