Learn More
SymLine Lab Sink with Drain
Lab Sink with Drain for integration in fume cupboards or on worktops for easy disposal of liquid solvent waste in large quantities.
Marca:  SymLine 118025
603.20 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17947270
  • 739.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Made of dissipative PE-HD-EL
  • Base with integrated slope for complete emptying
  • Drain with removable sieve
Specifica
Specifica
Black
Laboratory Sink
400 x 300 x 190 mm
HDPE
Pipe 32 mm (OD), Angled
Titolo del prodotto
SymLine Lab Sink with Drain > Lab Sink with Drain; Thread: Pipe 32 mm (OD), Angled