Learn More
SymLine Lab Sink with Drain
Lab Sink with Drain for integration in fume cupboards or on worktops for easy disposal of liquid solvent waste in large quantities.
739.00€
Specifica
Colore | Black |
---|---|
Materiale | HDPE |
Tipo | Laboratory Sink |
Dimensioni (L x P x A) | 400 x 300 x 190 mm |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
17987250
|
SymLine
118020 |
G 1.5 in. OD Thread |
739.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17937270
|
SymLine
118021 |
GL 25 Thread |
739.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17977250
|
SymLine
118024 |
Pipe 32 mm (OD), Vertical |
739.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17947270
|
SymLine
118025 |
Pipe 32 mm (OD), Angled |
739.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Made of dissipative PE-HD-EL
- Base with integrated slope for complete emptying
- Drain with removable sieve
Specifica
Black | |
HDPE | |
Laboratory Sink | |
400 x 300 x 190 mm |
Titolo del prodotto
SymLine Lab Sink with Drain