Learn More
Fisherbrand™ Sgabello da laboratorio in schiuma PU basso, su rotelle
La soluzione semplice per brevi periodi di seduta. È regolabile in altezza in modo continuo e può essere facilmente azionata tramite l'anello di sblocco rotante.
Marca: Fisherbrand™ 9468H-2000-521304
109.33 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Seduta extra large con diametro di 40 cm
- Regolazione confortevole dell'altezza del sedile mediante sblocco ad anello
- Facile da pulire e a bassa manutenzione
- Protezione dei bordi della tappezzeria
Specifica
Stool | |
460 to 630 mm | |
GS-mark for tested safety according to DIN 68877 | |
For sporadic work in the laboratory | |
Seat, gas spring, gas spring cover, 5-star foot base, castors | |
120 kg | |
10 years | |
Soft castors for hard floors | |
Yes |
Black | |
Height adjustable by practical ring release | |
PU-foam | |
Aluminium, polished | |
Gas lift heightadjustment by practical ring release | |
Adjustable from 460 to 630 mm | |
7 kg | |
640 mm |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Sgabello da laboratorio in schiuma PU basso, su rotelle > Type: Stool
Meets biosafety level S1 and S2, GMP compliant