Learn More
Labconco™ Adattatori per fiasche Fast-Freeze™
Fast-Freeze™ Flask Adapter for connecting Fast-Freeze™ flasks to freeze-dryer valves.
17.50€ - 59.90€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Per il collegamento di fiasche Fast-Freeze™ a valvole per liofilizzatore |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fiasca Fast freeze™ |
Peso (sistema imperiale) | 0.5 libbre |
Peso (sistema metrico) | 0.2 kg |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Stile | Diametro (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Stile | Diametro (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15183025
|
Labconco™
7545000 |
Vetro borosilicato | Diritto | 0.5 in. |
17.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15193025
|
Labconco™
7545200 |
Vetro borosilicato | Diritto | 0.75 in. |
22.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10491425
|
Labconco™
7546000 |
Borosilicate Glass | ° | 0.5 to 0.75 in. |
50.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10287864
|
Labconco™
7545400 |
Borosilicate Glass | Straight | 0.5 to 0.75 in. |
31.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11300710
|
Labconco™
7545600 |
Borosilicate Glass | ° | 0.5 in. |
31.05€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10768205
|
Labconco™
7547000 |
Acciaio inox | Diritto | 0.5 in. |
43.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10763374
|
Labconco™
7547400 |
Acciaio inox | ° | 0.5 in. |
57.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10196103
|
Labconco™
7547200 |
Acciaio inox | Dritti | 0.75 in. |
51.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10604853
|
Labconco™
7547600 |
Acciaio inox | ° | 0.75 in. |
59.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
For connecting Fast-Freeze™ flasks to freeze-dryer valves
- Le fiasche da 40 e 80 ml si adattano a misure da 0.5 pollici o da 0.5 a 0.75 pollici
- Le fiasche di dimensioni superiori si adattano a misure di 0.75 pollici o con estremità larga da 0.5 a 0.75 pollici
Specifica
Per il collegamento di fiasche Fast-Freeze™ a valvole per liofilizzatore | |
Fiasca Fast freeze™ | |
0.5 libbre | |
0.2 kg |
Titolo del prodotto
Labconco™ Adattatori per fiasche Fast-Freeze™