Learn More
Labconco™ SpillStopper™ Work Surface for 4 Ft. Protector™Premier™Hoods
Labconco SpillStopper™ Work Surface is dished and contoured to conform to the interior liner to contain spills.
1470.00€ - 1650.00€
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15916160
|
Labconco™
9500410 |
Left Rear |
1645.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-11-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16338705
|
Labconco™
9500400 |
No Cutouts |
1470.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17621037
|
Labconco™
9500401 |
Right Rear |
1650.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Corrosion-resistant epoxy resins molded
- Front edge with large radius to aerodynamically direct airflow into hood
- Pre-drilled holes for venting and plumbing pass-throughs provided
- Some surfaces with cutouts for surface-mounted service fixture and/or 6 x 3 in. (15.2 x 7.6cm) cup sinkcup sink
- Flat work surfaces may also be coupled with adjustable height base stand to provide auxiliary workspace
Order Info
Service fixture and cup sink sold separately
Specifica
Epoxy Resin |