Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Nastro per etichettatura
In grado di aderire a qualsiasi superficie pulita, inclusi i materiali rivestiti in resina di fluoropolimero Teflon™. Il nastro per etichettatura Bel Art™ si può rimuovere senza lasciare residui.
Marca: Bel-Art™ Scienceware™ F13490-0100
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Eccellenti per l'uso con dispenser di nastro di etichettatura Write-On™ multirotolo (F13472-0000 e F13473-0000)
- Matita, penna a sfera o pennarello a solvente rimangono leggibili nelle condizioni di laboratorio più difficili
- In carta colorata con adesivo in resina di gomma che resiste all'umidità e alla maggior parte dei solventi
- Resistenza a una temperatura massima di 157 ºC (315 ºF) per 30 minuti o di 80 ºC (176 ºF) per 24 ore; utilizzo possibile fino a -80 ºC (-112 ºF)
- Resistenza a cicli di autoclavaggio a vapore a 121 ºC (250 ºF) e a raggi gamma compresi tra 13.0 e 45.0 kGy
Specifica
Sì | |
Bianco | |
3/Pk. | |
54.6 m x 25.4 mm | |
25.4 mm |
Adesivo | |
Label Tape | |
Da –80 a 157 °C | |
54.6 m |