Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Nastro per etichettatura
In grado di aderire a qualsiasi superficie pulita, inclusi i materiali rivestiti in resina di fluoropolimero Teflon™. Il nastro per etichettatura Bel Art™ si può rimuovere senza lasciare residui.
32.15€ - 79.80€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Tipo di adesivo | Adesivo |
Product Type | Label Tape |
Temperature Range (Metric) | Da –80 a 157 °C |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
13495226
|
Bel-Art™ Scienceware™
F13482-0075 |
Verde | 13.7 m x 19 mm |
32.15€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
13465226
|
Bel-Art™ Scienceware™
F13481-0050 |
Giallo | 13.7 m x 12.7 mm |
52.35€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
13445226
|
Bel-Art™ Scienceware™
F13480-0050 |
Bianco | 13.7 m x 12.7 mm |
37.06€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
13475226
|
Bel-Art™ Scienceware™
F13482-0050 |
Verde | 13.7 m x 12.7 mm |
50.15€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
13415256
|
Bel-Art™ Scienceware™
F13490-0100 |
Bianco | 54.6 m x 25.4 mm |
79.80€
pezzi 3 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
13425236
|
Bel-Art™ Scienceware™
F13482-0100 |
Verde | 13.7 m x 25.4 mm |
35.50€
pezzi 3 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
13415236
|
Bel-Art™ Scienceware™
F13481-0100 |
Giallo | 13.7 m x 25.4 mm |
41.25€
pezzi 3 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
13485226
|
Bel-Art™ Scienceware™
F13481-0075 |
Giallo | 13.7 m x 19 mm |
32.15€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Eccellenti per l'uso con dispenser di nastro di etichettatura Write-On™ multirotolo (F13472-0000 e F13473-0000)
- Matita, penna a sfera o pennarello a solvente rimangono leggibili nelle condizioni di laboratorio più difficili
- In carta colorata con adesivo in resina di gomma che resiste all'umidità e alla maggior parte dei solventi
- Resistenza a una temperatura massima di 157 ºC (315 ºF) per 30 minuti o di 80 ºC (176 ºF) per 24 ore; utilizzo possibile fino a -80 ºC (-112 ºF)
- Resistenza a cicli di autoclavaggio a vapore a 121 ºC (250 ºF) e a raggi gamma compresi tra 13.0 e 45.0 kGy
Specifica
Sì | |
Adesivo | |
Label Tape | |
Da –80 a 157 °C |
Titolo del prodotto
Bel-Art™ Scienceware™ Nastro per etichettatura